Läs mer
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid, 98%
Produktkod. 11482378
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482378 25 g 25g
11472378 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11482378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15737.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54127-63-8 | C6H3ClNO3 | 172.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54127-63-8
Molekylformel C6H3ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 172.54
MDL-nummer MFCD00052950
InChI-nyckel OLTRUTPHSBQWAZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-chloro-6-hydroxynicotinic acid, 3-chloro-2-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxypyridine-3-carboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-6-hydroxynicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-chloro-1,6-dihydro-6-oxo, 5-chloro-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid, pubchem10618, maybridge1_008981, acmc-1b1yw
PubChem CID 599541
IUPAC-namn 5-klor-6-oxo-lH-pyridin-3-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CNC(=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 173.56
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.