Läs mer
5-Chloro-6-nitroisoindoline-1,3-dione, ≥95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10476672
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10476672 1 g Amber Glass Bottle 1g
10486672 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10476672 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00400DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6015-57-2
Molekylformel C8H3ClN2O4
Molekylvikt (g/mol) 226.572
MDL-nummer MFCD00052331
InChI-nyckel ADLVDYMTBOSDFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-nitrophthalimide, 5-chloro-6-nitroisoindoline-1,3-dione, 5-chloro-6-nitro-2h-isoindole-1,3-dione, acmc-1b2sd, 5-chloro-6-nitroindoline-1,3-dione, 5-chloro-6-nitro-isoindole-1,3-dione, 6-chloro-5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,5-chloro-6-nitro, 6-chloro-5-nitro-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-chloro-6-nitro
PubChem CID 2801129
IUPAC-namn 5-chloro-6-nitroisoindole-1,3-dione
LEDER C1=C2C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)NC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-6-nitroisoindoline-1, 3-dione
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 226.57
Procent renhet 95%