Läs mer
5’-Chloro-6’-oxo Simvastatin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5'-Chloro-6'-oxo Simvastatin |
| CAS | 134395-21-4 |
| Molekylformel | C25H37ClO6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | [1S-[1alpha,3alpha,4beta,7beta,8beta(2S*,4S*),8abeta]]-2,2-Dimethylbutanoic Acid 4-Chloro-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-3,7-dimethyl-6-oxo-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H37ClO6/c1-6-25(4,5)24(30)32-20-9-13(2)23(26)18-12-19(28)14(3)17(22(18)20)8-7-16-10-15(27)11-21(29)31-16/h12-17,20,22-23,27H,6-11H2,1-5H3/t13?,14-,15-,16-,17+,20+,22-,23+/m1/s1 |
| LEDER | CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1CC(C)[C@H](Cl)C2=CC(=O)[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12 |
| IUPAC-namn | [(1S,4S,7R,8R,8aR)-4-chloro-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-6-oxo-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-1H-naphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 469.01 |
| Formel vikt | 468.2279 |