Läs mer
5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine, Mikromol™
Beskrivning
5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| CAS | 1784008-01-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrimidine-2,4-diamine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H14 Cl N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Chloro-6-(1-piperidinyl)-2,4-pyrimidinediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14ClN5/c10-6-7(11)13-9(12)14-8(6)15-4-2-1-3-5-15/h1-5H2,(H4,11,12,13,14) |
| LEDER | Nc1nc(N)c(Cl)c(n1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidine-2,4-diamine |
| Visa mer |