Läs mer
5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10477052
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10477052 50 g Amber Glass Bottle 50g
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10477052 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SB01341EE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-7-iodoquinolin-8-ol
CAS 130-26-7
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C9H5ClINO
Kvantitet 50 g
Synonym clioquinol, iodochlorhydroxyquin, chloroiodoquin, chinoform, chloroiodoquine, 5-chloro-8-hydroxy-7-iodoquinoline, iodochloroxyquinoline, cliquinol, vioform, chlorojodochin
InChI-nyckel QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)I)O)N=C1
IUPAC-namn 5-chloro-7-iodoquinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 305.499
PubChem CID 2788
ChEBI CHEBI:74460
Formel vikt 305.5
Procent renhet 97%