Läs mer
5-Chloro-7-nitro-2(3H)-benzoxazolone, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-7-nitro-2(3H)-benzoxazolone |
| CAS | 811810-67-0 |
| Molekylformel | C7 H3 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H3ClN2O4/c8-3-1-4-6(14-7(11)9-4)5(2-3)10(12)13/h1-2H,(H,9,11) |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)cc2NC(=O)Oc12 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-7-nitro-3H-1,3-benzoxazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.56 |
| Formel vikt | 213.9781 |