Läs mer
5-Klor-8-hydroxykinolin, 95 %
Produktkod. 11499887
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499887 50 g 50g
11409897 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22856.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179,603 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 130-16-5
Molekylformel C9H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 179.603
MDL-nummer MFCD00006788
InChI-nyckel CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC-namn 5-klorokinolin-8-ol
LEDER C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Smältpunkt 122 °C till 124 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 5289
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,2422
Formel vikt 179.61
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.