Läs mer
5-Chloro Acesulfame, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNO4S/c1-2-3(5)4(7)6-11(8,9)10-2/h1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 196.955 |
| Procent renhet | >95% |