Läs mer
5-Chloro-benzooxazole-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-benzooxazole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 49559-65-1 |
| Molekylformel | C8 H4 Cl N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | REV 3579 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4ClNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)c1oc2ccc(Cl)cc2n1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-1,3-benzoxazole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.575 |
| Formel vikt | 196.988 |