Läs mer
5-Chloro Dasatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro Dasatinib |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H25Cl2N7O2S/c1-13-15(23)3-4-16(24)20(13)29-21(33)17-12-25-22(34-17)28-18-11-19(27-14(2)26-18)31-7-5-30(6-8-31)9-10-32/h3-4,11-12,32H,5-10H2,1-2H3,(H,29,33)(H,25,26,27,28) |