Läs mer
5-Chloro-DL-tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-DL-tryptophan |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 238.0509 |