Läs mer
5-Chloro Hydrochlorothiazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro Hydrochlorothiazide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3O4S2/c8-5-3(17(10,13)14)1-4-7(6(5)9)11-2-12-18(4,15)16/h1,11-12H,2H2,(H2,10,13,14) |
| Formel vikt | 330.9255 |
| Procent renhet | >95% |