missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloro Imidacloprid, TRC

Produktkod. 30136859
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136859 100 mg
30003684 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366910100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 135769-74-3
Molekylformel C9 H9 Cl2 N5 O2
Molekylvikt (g/mol) 290.11
Synonym 1H-Imidazol-2-amine, 1-[(5,6-dichloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-, 1-[(5,6-Dichloro-3-pyridinyl)methyl]-4,5-dihydro-N-nitro-1H-imidazol-2-amine, N-[1-[(5,6-Dichloro-3-pyridyl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide, 5-Chloro Imidacloprid, 5-Chloroimidacloprid
IUPAC-namn N-[1-[(5,6-dichloropyridin-3-yl)methyl]-4,5-dihydroimidazol-2-yl]nitramide
LEDER [O-][N+](=O)NC1=NCCN1Cc2cnc(Cl)c(Cl)c2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloro Imidacloprid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N5O2/c10-7-3-6(4-13-8(7)11)5-15-2-1-12-9(15)14-16(17)18/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,14)
Formel vikt 289.0133
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.