Läs mer
5-Chloro-m-phenylenediamine, 97%
Produktkod. 11332536
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332536 5 g 5g
11342536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06485.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33786-89-9 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
5-klor-m-fenylendiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-klor-m-fenylendiamin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33786-89-9
Molekylformel C6H7ClN2
Molekylvikt (g/mol) 142.586
MDL-nummer MFCD00014775
InChI-nyckel VZNUCJOYPXKLTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-m-phenylenediamine, 3,5-diaminochlorobenzene, 5-chloro-1,3-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 5-chloro, 5-chloro-1,3-phenylenediamine, ccris 2886, 5-amino-3-chloroaniline, acmc-20am42, 2-13-00-00029 beilstein handbook reference, 5-chloro-1,3-diaminobenzene
PubChem CID 73335
IUPAC-namn 5-klorbensen-1,3-diamin
LEDER C1=C(C=C(C=C1N)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-m-phenylenediamine
Smältpunkt 99°C to 103°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1673
Beilstein 3029854
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 142.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.