Läs mer
5-Chloro-m-salicylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-m-salicylic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,(H,10,11) |
| Formel vikt | 171.9927 |