Läs mer
5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivning
5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 721401-53-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H20 Cl N3 O4 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophencarboxamide, 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClN3O4S/c19-16-6-5-15(27-16)18(25)21-10-14(23)9-20-12-1-3-13(4-2-12)22-7-8-26-11-17(22)24/h1-6,14,20,23H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H](CNC(=O)c1ccc(Cl)s1)CNc2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)anilino]propyl]thiophene-2-carboxamide |
| Visa mer |