Läs mer
5-Chloro-N-((2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl)thiophene-2-carboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-N-((2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl)thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 1384257-81-1 |
| Molekylformel | C8H9Cl2NO2S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]-2-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2NO2S/c9-3-5(12)4-11-8(13)6-1-2-7(10)14-6/h1-2,5,12H,3-4H2,(H,11,13)/t5-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H](CCl)CNC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.13 |
| Formel vikt | 252.9731 |