missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Mikromol™
Beskrivning
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine |
| CAS | 91147-46-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H10 Cl N5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6-Quinoxalinamine, 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Impurity, Brimonidine EP Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17) |
| LEDER | Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?