Läs mer
5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide |
| CAS | 15865-18-6 |
| Molekylformel | C11 H20 Cl N O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Pentanamide, 5-chloro-N-cyclohexyl-, Valeramide, 5-chloro-N-cyclohexyl- (8CI), 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide, 5-Chloro-N-cyclohexylvaleramide, N-Cyclohexyl-5-chloropentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20ClNO/c12-9-5-4-8-11(14)13-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,13,14) |
| LEDER | ClCCCCC(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-cyclohexyl-pentanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.736 |
| Formel vikt | 217.1233 |