Läs mer
5-Chloro-N1-phenylbenzene-1,2-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-N1-phenylbenzene-1,2-diamine |
| CAS | 68406-47-3 |
| Molekylformel | C12H11ClN2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Amino-5-Chloro-N-phenylaniline, 2-Amino-5-chlorodiphenylamine, 4-Chloro-N'-phenylbenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-N2-phenyl-o-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11ClN2/c13-9-6-7-11(14)12(8-9)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8,15H,14H2 |
| LEDER | NC1=CC=C(Cl)C=C1NC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N1-phenylbenzene-1,2-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.68 |
| Formel vikt | 218.06 |