Läs mer
5-Klor-N2-(2-isopropoxi-5-metyl-4-(piperidin-4-yl)fenyl)-N4-(2-(isopropylsulfonyl)fenyl)pyrimidin-2,4-diamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ceritinib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34) |
| Formel vikt | 557.2227 |
| Procent renhet | >95% |