Läs mer
5-Chloro-o-anisic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10360474 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10360474 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10360474 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393460050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3438-16-2
MDL-nummer MFCD00017546
InChI-nyckel HULDRQRKKXRXBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-o-anisic acid, 5-chloro-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-methoxy, 5-chloro-2-methoxybenzoicacid, 2-methoxy-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-2-anisic acid, pubchem2680, 2-carboxy-4-chloroanisole, 5-chloro-2-methoxy-benzoate, 5-chloro-methoxybenzoic acid
PubChem CID 76970
IUPAC-namn 5-chloro-2-methoxybenzoic acid
LEDER COC1=C(C=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloro-o-anisic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 98.0°C to 100.0°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H7ClO3
Linjär formel CH3OC6H3(Cl)CO2H
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 186.59
Formel vikt 186.59
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Chloro-2-anisic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.