Läs mer
5-Chloroacenaphthene >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroacenaphthene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9Cl/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2 |
| Formel vikt | 188.0393 |