missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chloroacenaphthenone, TRC

Produktkod. 30354354
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30354354 50 mg
30365482 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30354354 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36706550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 37568-51-7
Molekylformel C12H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 202.64
Synonym 5-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone
IUPAC-namn 5-chloro-2H-acenaphthylen-1-one
LEDER Clc1ccc2CC(=O)c3cccc1c23

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chloroacenaphthenone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5H,6H2
Formel vikt 202.0185
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.