Läs mer
5-Chloroacenaphthenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroacenaphthenone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5H,6H2 |
| Formel vikt | 202.0185 |