Läs mer
5-Chloroacetamido-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroacetamido-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline |
| CAS | 51980-53-1 |
| Molekylformel | C14 H17 Cl N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-9-14(2,3)11-7-10(16-13(18)8-15)5-6-12(11)17(9)4/h5-7H,1,8H2,2-4H3,(H,16,18) |
| LEDER | CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(NC(=O)CCl)ccc12 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-N-(1,3,3-trimethyl-2-methylideneindol-5-yl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.75 |
| Formel vikt | 264.1029 |