missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloroacetylsalicylamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroacetylsalicylamide |
| CAS | 33254-88-5 |
| Molekylformel | C9H8ClNO3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 5-(2-Chloroacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(Chloroacetyl)-salicylamide, 5-(Chloroacetyl)-2-hydroxy-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14/h1-3,12H,4H2,(H2,11,14) |
| LEDER | NC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CCl |
| IUPAC-namn | 5-(2-chloroacetyl)-2-hydroxybenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.62 |
| Formel vikt | 213.0193 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?