Läs mer
5-kloroanthranilsyra, TRC
Produktkod. 30361352
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30361352 25 g
1 options
Produktkod. 30361352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36440025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloroanthranilic Acid
CAS 635-21-2
Molekylformel C7H6ClNO2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Amino-5-chlorobenzoic Acid, 2-Carboxy-4-chloroaniline, 5-Chloro-2-aminobenzoic Acid, NSC 404157
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
LEDER Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-5-klorobenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 171.58
Formel vikt 171.0087