Läs mer
5-Klorobenzo-2,1,3-tiadizol, 98 %
Produktkod. 11493827
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493827 1 g 1g
11403837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18286.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 2207-32-1 | C6H3ClN2S | 170,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2207-32-1
Molekylformel C6H3ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 170.61
MDL-nummer MFCD00174269
InChI-nyckel VRNJWKISMWDTAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo c 1,2,5-thiadiazole, acmc-1cipd, maybridge1_004942, 5-chloranyl-2,1,3-benzothiadiazole, 3-chloro-8-thia-7,9-diazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,6,9-tetraene
PubChem CID 284123
IUPAC-namn 5-klor-2,1,3-bensotiadiazol
LEDER ClC1=CC2=NSN=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
Smältpunkt 55 °C till 57 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 170.62
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.