Läs mer
5-Klorobenzo[b]furan-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11429360
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11429360 5 g 5g
11419360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429360 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50239.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 10242-10-1 | C9H4ClO3 | 195,58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10242-10-1
Molekylformel C9H4ClO3
Molekylvikt (g/mol) 195.58
MDL-nummer MFCD00060512
InChI-nyckel JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid, 5-chlorobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-chloro, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chlorobenzo b furan, 5-chloro-2-benzofurancarboxylic acid, 5-chlorocoumarilic acid, acmc-20am44, 5-chlo-robenzofuran-2-carboxylic acid
PubChem CID 937838
IUPAC-namn 5-klor-l-bensofuran-2-karboxylsyra
LEDER [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.