Läs mer
5-Klorobenzo[b]tiofen-3-ättiksyra, 97 %
Produktkod. 11333396
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333396 250 mg 250mg
11323396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12836.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 17266-30-7 | C10H7ClO2S | 226,674 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17266-30-7
Molekylformel C10H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 226.674
MDL-nummer MFCD00052308
InChI-nyckel QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC-namn 2-(5-klor-l-bensotiofen-3-yl)ättiksyra
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Smältpunkt 152 °C till 155 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1244795
Formel vikt 226.68
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.