Läs mer
5-klorbenso[b]tiofen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15488308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488308 5 g 5g
15498308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61748.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20532-33-6 | Molekylformel: C8H5ClS | Molekylvikt: 168,638 g/mol
5-Klorobenzo[b]tiofen används som farmaceutiskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Tillämpningar
5-klorbenso[b]tiofen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20532-33-6
Molekylformel C8H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 168.638
MDL-nummer MFCD00055623
InChI-nyckel SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
PubChem CID 11309754
IUPAC-namn 5-klor-l-bensotiofen
LEDER C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzo[b]thiophene
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 168.64
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.