Läs mer
5-klorbenso[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Produktkod. 10361810
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10361810 250 mg 250mg
10784292 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10361810 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF01279CB
Kemiska identifierare
CAS 24603-63-2
Molekylformel C7H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.564
InChI-nyckel WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
IUPAC-namn 5-klor-l,2-bensoxazol-3-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 169.57
Procent renhet 97%