Läs mer
5-klorbenso[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 169.57 |
| Procent renhet | 97% |