missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chlorobenzo[d]thiazole, TRC

Produktkod. 30367440
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367440 5 g
30358637 1 g
30363378 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4290985G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 2786-51-8
Molekylformel C7H4NSCl
Molekylvikt (g/mol) 169.63
Synonym 5-Chlorobenzothiazole
IUPAC-namn 5-chloro-1,3-benzothiazole
LEDER Clc1ccc2scnc2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzo[d]thiazole
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
Formel vikt 168.9753
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.