Läs mer
Alfa Aesar™ 5-Chlorobenzofuroxan, 97%
Produktkod. 11402407
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402407 5 g 5g
11412407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402407 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer A14261.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17348-69-5
Molekylformel C6H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 170.552
MDL-nummer MFCD00068063
InChI-nyckel DHPQXIQZZCNOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzofuroxan, 5-chlorobenzofurazan 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-chloro-, monooxide, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, acmc-20lz11, 5-chloro-beznofurazan oxide, 5-chlorobenzfurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazane 1-oxide
PubChem CID 140222
IUPAC-namn 5-chloro-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium
LEDER C1=CC2=[N+](ON=C2C=C1Cl)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzofuroxan
Smältpunkt 45°C to 48°C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 170.56
Procent renhet 97%