Läs mer
5-Chlorobenzotriazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-1H-benzotriazole |
| CAS | 94-97-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1H-Benzotriazole, 5-chloro- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-chloro- (6CI,7CI), 6-Chloro-1H-benzotriazole, 5-Chloro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Chloro-1H-benzotriazole, 5-Chlorobenzotriazole, 6-Chlorobenzotriazole, NSC 16507, NSC 58361, 1H-Benzotriazole, 6-chloro- |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,8,9,10) |
| LEDER | Clc1ccc2nn[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-1H-benzotriazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 153.56906 |
| Visa mer |