Läs mer
5-klorbensoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15423607
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15423607 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15423607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27083.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 17200-29-2 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chlorobenzoxazole
CAS 17200-29-2
Smältpunkt 39 °C till 41 °C
Molekylformel C7H4ClNO
MDL-nummer MFCD00216939
Kvantitet 5 g
Synonym 5-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo d oxazole, pubchem8712, acmc-209zyg, maybridge1_004177, ksc182q4t
InChI-nyckel VWMQXAYLHOSRKA-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C2OC=NC2=C1
IUPAC-namn 5-klor-l,3-bensoxazol
Molekylvikt (g/mol) 153.57
PubChem CID 28398
Formel vikt 153.57
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.