missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

5-Chlorodescyano Citalopram Hydrobromide, TRC

Produktkod. 30365275
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365275 250 mg
30350067 100 mg
30365583 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30365275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC366035250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1332724-08-9
Molekylformel C19 H21 Cl F N O . Br H
Molekylvikt (g/mol) 414.74
Synonym 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (1:1), 1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-chlorophthalane hydrobromide, 3-[(1RS)-5-Chloro-1(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide
IUPAC-namn 3-[5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-3H-2-benzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrobromide
LEDER Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(Cl)ccc12)c3ccc(F)cc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[(1RS)-5-Chloro-1(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21ClFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H
Formel vikt 413.0557
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.