Läs mer
5-Chlorofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chlorofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 618-30-4 |
| Molekylformel | C5H3ClO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-furancarboxylic Acid, 5-Chloro-2-furoic Acid, NSC 35572 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8) |
| LEDER | OC(=O)c1oc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 5-chlorofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.53 |
| Formel vikt | 145.9771 |