missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chlorohydrochlorothiazide, Mikromol™
Beskrivning
5-Chlorohydrochlorothiazide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro Hydrochlorothiazide |
| CAS | 5233-42-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloro Hydrochlorothiazide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H7 Cl2 N3 O4 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Chlorohydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 5,6-dichloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 5,6-Dichloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl2N3O4S2/c8-5-3(17(10,13)14)1-4-7(6(5)9)11-2-12-18(4,15)16/h1,11-12H,2H2,(H2,10,13,14) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 5,6-dichloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?