Läs mer
5-klorindol-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30352582
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30352582 5 g
1 options
Produktkod. 30352582 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3777105G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid
CAS 10517-21-2
Molekylformel C9H6ClNO2
Kvantitet 5 g
Synonym 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
IUPAC-namn 5-klor-1H-indol-2-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 195.6
Formel vikt 195.0087