Läs mer
5-Chloroisatin, 98%
Produktkod. 11494474
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494474 25 g 25g
11484474 5 g 5g
11404484 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494474 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13125.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17630-76-1 | C8H4ClNO2 | 181.58 g/mol
5-kloroisatin är ett reagens som används vid syntes av Schiff-baser genom reaktion med 2-metyl-4-nitroanilin eller 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazol-5-on.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 5-kloroisatin är ett reagens som används vid syntes
av Schiff-baser genom reaktion med 2-metyl-4-nitroanilin eller 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazol-5-on.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17630-76-1
Molekylformel C8H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.58
MDL-nummer MFCD00014567
InChI-nyckel XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
PubChem CID 87203
LEDER ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloroisatin
Smältpunkt ∼247°C (decomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 383759
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
IUPAC-namn 5-klor-lH-indol-2,3-dion
Formel vikt 181.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.