missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
5-Chloroisoquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloroisoquinoline |
| CAS | 5430-45-5 |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H |
| LEDER | Clc1cccc2cnccc12 |
| IUPAC-namn | 5-chloroisoquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vikt | 163.0189 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?