Läs mer
5-(klormetyl)-1,3-dimetyl-lh-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229712
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229712 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10331093 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10182924 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10229712 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12524CB
Kemiska identifierare
CAS 852227-86-2
Molekylformel C6H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 144.60
MDL-nummer MFCD07368502
InChI-nyckel SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
LEDER CN1N=C(C)C=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Synonym 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-l,3-dimetyl-lH-pyrazol
Formel vikt 144.6
Procent renhet 97%