Läs mer
5-(klormetyl)-1,3-dimetyl-lH-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15279776 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15279776 10 g 10g
15229756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15279776 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 451560100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 852227-86-2
Molekylformel C6H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 144.60
MDL-nummer MFCD07368502
InChI-nyckel SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-1,3-dimetylpyrazol
LEDER CN1N=C(C)C=C1CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Smältpunkt 65,0 °C till 66,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Kvantitet 10 g
Synonym 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Formel vikt 144.6
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 97%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.