Läs mer
5-(klormetyl)-1-metyl-3-tien-2-yl-lH-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10113184
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10113184 1 g 1g
10032114 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10113184 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC47224DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 876316-96-0
Molekylformel C9H9ClN2S
Molekylvikt (g/mol) 212.695
MDL-nummer MFCD08435886
InChI-nyckel GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525812
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-l-metyl-3-tiofen-2-ylpyrazol
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.7
Procent renhet 97%