Läs mer
5-klorometyl-1H-tetrazol, 95 %
Produktkod. 15408208
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15408208 250 mg 250mg
15488198 1 g 1g
15498198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408208 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61643.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 55408-11-2 | C2H3ClN4 | 118,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55408-11-2
Molekylformel C2H3ClN4
Molekylvikt (g/mol) 118.52
MDL-nummer MFCD00512845
InChI-nyckel AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-1h-tetrazole, 5-chloromethyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-chloromethyl, 5-chloromethyl-1 2 h-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, chloromethyltetrazole, pubchem9133, 5-chloromethyltetrazole
PubChem CID 12205080
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-2H-tetrazol
LEDER ClCC1=NNN=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloromethyl-1H-tetrazole
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 118.53
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.