Läs mer
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458368
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458368 1 g 1g
15468368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61792.03
Request Bulk or Custom Format
5-klormetyl-2-(lH-pyrazol-1-yl)pyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-klormetyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin används som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 748796-39-6
Molekylformel C9H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 193.634
MDL-nummer MFCD06658399
InChI-nyckel QVDLCABKNWXXQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16655946
IUPAC-namn 5-(klormetyl)-2-pyrazol-l-ylpyridin
LEDER C1=CN(N=C1)C2=NC=C(C=C2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Synonym 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl-pyridine, 3,4-difluorophenyl methyl methyl amine, pyridine,5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 193.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.