Läs mer
5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Produktkod. 30351252
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30351252 50 mg
30358091 500 mg
30363005 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30351252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC41340050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23731-06-8
Molekylformel C8H7O2Cl
Molekylvikt (g/mol) 170.59
IUPAC-namn 5-(chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde
LEDER Oc1ccc(CCl)cc1C=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO2/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,5,11H,4H2
Formel vikt 170.0135
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.